Wichtige Dokumente
474347
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoroctylacrylat
contains inhibitor, 97%
Synonym(e):
TFOA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Enthält
HQ, MEHQ as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.338 (lit.)
bp
76-80 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
1.554 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C11H7F13O2/c1-2-5(25)26-4-3-6(12,13)7(14,15)8(16,17)9(18,19)10(20,21)11(22,23)24/h2H,1,3-4H2
InChIKey
VPKQPPJQTZJZDB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Liver,Teeth
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?