94072246
RPMI 7932 cell line
94072246, human lung effusion, Epithelial-like morphology
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
RPMI 7932 cell line,
Biologische Quelle
human lung (effusion)
Form
liquid
Verpackung
tube of 5 μg 94072246-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94072246-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Epithelial-like
Produkte
Plasminogen activator
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Verpackung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)