Merck
71988
Sigma-Aldrich
Natriumsulfit
BioUltra, anhydrous, ≥98% (RT)
Synonym(e):
Natrium sulfite
About This Item
Lineare Formel:
Na2SO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥98% (RT)
Form
powder
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
Verlust
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH-Wert
9.0-10.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
thiosulfate (S2O32-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 265 nm in H2O at 1 M
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChIKey
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
  • Tuning Structural Characteristics of Corn Stover Through Ammonium and Sodium Sulfite (ASS) Pretreatment for Enhanced Enzymatic Hydrolysis.: Diese Studie zeigt die wirksame Verwendung von Natriumsulfit bei der Vorbehandlung von Biomasse zur Verbesserung des enzymatischen Abbaus, die für die Verbesserung der Produktionseffizienz von Biokraftstoff entscheidend ist (Chen X et al., 2024).
  • A Soy Protein-Based Film Based on Chemical Treatment and Microcrystalline Cellulose Reinforcement Obtained from Corn Husk Byproducts.: Diese Arbeit zeigt die Anwendung von Natriumsulfit bei der Entwicklung biologisch abbaubarer Folien und dessen Potenzial bei der Herstellung nachhaltiger Materialien in der Lebensmittelverpackungsindustrie (Zhang B et al., 2024).
  • Sodium Sulfite as a Novel Hypoxia Revulsant Involved in Hypoxic Regulation in Escherichia coli.: Hierbei wird die Rolle von Natriumsulfit als Hypoxiemittel untersucht, um Einblicke in dessen biochemische Anwendungen für die Behandlung des Bakterienwachstums unter Bedingungen mit niedrigen Sauerstoff zu erhalten, die für die biomedizinische Forschung und die mikrobielle Behandlung relevant sind (Ye Q et al., 2024).
  • Modelling energy-harvesting processes in primitive cells: Proton transport across bilayers driven by the oxidation of sulfite.: Diese Arbeit untersucht das Potenzial von Natriumsulfit zur Förderung des Protonentransports durch biologische Membranen, was für das Verständnis der zellulären Energiemechanismen entscheidend ist und zu Fortschritten in der Bioenergie- und synthetischen Biologie führen könnte (Paula S et al., 2024).
Sonstige Hinweise
Spaltet Disulfidbindungen und bildet so das Derivat S-Sulfonat; hemmt das Wachstum von grampositiven Bakterien in Kulturmedien;
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R.D. Cole
Methods in Enzymology, 11, 206-206 (1967)
Amber R Boles et al.
Biotechnology and bioengineering, 109(3), 637-646 (2011-10-22)
A novel sulfur-utilizing perchlorate reducing bacterial consortium successfully treated perchlorate (ClO₄⁻) in prior batch and bench-scale packed bed reactor (PBR) studies. This study examined the scale up of this process for treatment of water from a ClO ₄⁻ and RDX contaminated
Qiang Yang et al.
Bioresource technology, 126, 336-340 (2012-11-06)
Agave americana is one of commonly grown agave species but currently less valuable because its large flower stalk cannot be used for producing alcoholic beverage. In the present study, the stalk was pretreated with dilute acid (DA), sulfite (SPORL), and
Michelle Cilia et al.
PloS one, 7(10), e48177-e48177 (2012-11-03)
Circulative transmission of viruses in the Luteoviridae, such as cereal yellow dwarf virus (CYDV), requires a series of precisely orchestrated interactions between virus, plant, and aphid proteins. Natural selection has favored these viruses to be retained in the phloem to
Jingang Wang et al.
Chemosphere, 91(3), 351-357 (2012-12-26)
This paper presents a simple, easy and reliable method for determination of EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid) in aqueous system. Using EDTA chelating with ferric irons, an excessive amount of Fe(3+) was added to EDTA solution, and Fe(3+) in excess was reduced