Merck
T12653
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfurylalkohol
98%
Synonym(e):
NSC 15434, Tetrahydro-2-furanmethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
Beilstein:
102723
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
3.52 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2.3 mmHg ( 39 °C)
Assay
98%
Expl.-Gr.
9.7 %
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Dichte
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
InChIKey
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tetrahydrofurfuryl alcohol is a non-carcinogenic, biodegradable, protic solvent.
Anwendung
  • Tetrahydrofurfuryl alcohol (THFA) is a solvent modifier for sodium borohydride used in enantioselective reduction of aromatic imines or ketones to the corresponding alcohols.
  • It can be used to synthesize tetrahydrofurfuryl acetate, tetrahydrofurfuryl propionate and tetrahydrofurfuryl butyrate, which are used as flavoring agents in food industry.
  • Application of THFA as a solvent for water-based colorants; coupling solvent for agricultural formulations such as pesticides, fungicides and herbicides; plasticizer for paints and varnishes are reported.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Fenaroli's handbook of flavor ingredients.
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients (2016)
Encyclopedia of food & color additives.
Encyclopedia of Food and Color Additives (1996)
Enantioselective borohydride reduction catalyzed by optically active cobalt complexes.
Yamada T, et al.
Chemistry?A European Journal, 9(18), 4485-4509 (2003)
Encyclopedia of food & color additives.
Encyclopedia of Food and Color Additives (1996)
CLH report: `Tetrahydrofurfuryl alcohol (THFA)?.
unpublished (2011)