55902
Mikropartikel auf der Grundlage von Polystyrol, Streptavidin-modifiziert, superparamagnetisch, rot fluoreszierend
size: 1μm
Synonym(e):
PS-MAGFluoRed_SA
About This Item
Zusammensetzung
iron oxide, ≥30%
Konzentration
0.1% (solids)
Partikelgröße
1 μm std dev ≤0.1 μm, coeff var 5.1%
Dichte
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
Fluoreszenz
λex 650 nm; λem 678 nm
Lagertemp.
2-8°C
Komponenten
Polystyrene
Iron oxide
Strepatvidin modified
FluoRed fluorescent dye
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
410.0 °F
Flammpunkt (°C)
210 °C