Wichtige Dokumente
52526
Anti-Human-IgG (ganzes Molekül)−Atto 488 in Ziege hergestellte Antikörper
~1 mg/mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Konjugat
Atto 488 conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Enthält
50% glycerol as stabilizer
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Fluoreszenz
λex 500 nm; λem 522 nm in PBS
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.