Merck
52001-027
Sigma-Aldrich
DNAstable® Blood LD
10 mL bottle, for room temp preservation of DNA
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
Qualität
Molecular Biology
for molecular biology
Form
dry
Lagertemp.
room temp
Verpackung
1 bottle
Physikalische Form
10 mL screw cap bottle, DNAstable Blood LD Handbook
Rechtliche Hinweise
DNAstable is a registered trademark of Biomatrica
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)