Wichtige Dokumente
51086
N-Heptanoyl-L-homoserin-lacton
≥96% (HPLC)
Synonym(e):
N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]-heptanamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
N-Heptanoyl-L-homoserin-lacton, ≥96% (HPLC)
Assay
≥96% (HPLC)
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]/D -29±3°, c = 0.2 in methanol
Farbe
white
Eignung
conforms to structure for Proton NMR spectrum
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCC)=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-2-3-4-5-6-10(13)12-9-7-8-15-11(9)14/h9H,2-8H2,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
InChIKey
FTMZLSDESAOPSZ-VIFPVBQESA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?