Merck
457M-9
Sigma-Aldrich
p57Kip2 (Kp10) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Kp10, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (457M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (457M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (457M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (457M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (457M-98)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotyp
IgG2bκ
Kontrolle
placenta
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
nuclear
Angaben zum Gen
human ... CDKN1C(1028)
Allgemeine Beschreibung
Anti-p57 wird als Hilfsmittel zur Unterscheidung einer vollständigen Blasenmole (CHM – complete hydatidiform mole) (keine Kernmarkierung von Zytotrophoblasten oder Stromazellen) von einer teilweisen Blasenmole (PHM – partial hydatidiform mole) (Kernfärbung von sowohl Zytotrophoblasten als auch Stromazellen) und hydropischem Abort eingesetzt. In normaler Plazenta werden Zytotrophoblasten, Synzytiotrophoblasten und Stromazellen mit diesem Antikörper markiert. Intervillöse trophoblastische Inseln weisen in allen Einheiten eine Kernmarkierung auf und dienen als interne Kontrolle.
p57 ist ein humanes Tumorsuppressorgen, das auf der Chromosomensequenz 11p15.5 kodiert wird. Anti-p57 wird als Hilfsmittel zur Unterscheidung einer vollständigen Blasenmole (CHM – complete hydatidiform mole) (keine Kernmarkierung von Zytotrophoblasten oder Stromazellen) von einer teilweisen Blasenmole (PHM – partial hydatidiform mole) (Kernfärbung von sowohl Zytotrophoblasten als auch Stromazellen) und hydropischem Abort eingesetzt. In der normalen Plazenta, werden Zellen des Zytotrophoblasten und intermediären Trophoblasten sowie Deziduazellen und Stromazellen mit diesem Antikörper markiert. Intervillöse trophoblastische Inseln weisen in allen Einheiten eine Kernmarkierung auf und dienen als interne Kontrolle.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
P57Kip2-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 457S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Veli-Matti Marjoniemi
Pathology, 36(2), 109-119 (2004-06-19)
This paper reviews some aspects of the application of immunohistochemistry in gynaecological pathology. The use of cytokeratins 7 and 20 are discussed with reference to applications in ovarian pathology, including metastatic disease to the ovaries. Developments in utilising MIB-1 and
Maki Kihara et al.
The Journal of reproductive medicine, 50(5), 307-312 (2005-06-24)
To evaluate whether p57KIP2 expression is concordant with the result of DNA polymorphism analysis in molar pregnancy. Eleven molar pregnancies diagnosed by pathologic findings between October 2002 and April 2004 were studied. Histopathologic diagnosis, DNA polymorphism analysis and p57KIP2 immunohistochemistry
Rita L Romaguera et al.
Fetal and pediatric pathology, 23(2-3), 181-190 (2005-03-17)
Classification of molar gestations into complete and partial and their differentiation from hydropic abortions traditionally are accomplished by morphology alone. The process sometimes may be inaccurate or inconclusive. With the availability of p57 immunostaining it may be possible to objectively
S-Y Jun et al.
Histopathology, 43(1), 17-25 (2003-06-26)
To determine the utility of p57kip2 in the diagnosis of hydatidiform mole. p57kip2 protein is a cyclin-dependent kinase inhibitor (CDKI) and is strongly paternally imprinted, being expressed from the maternal allele. It has been hypothesized that complete mole (CHM) with