Wichtige Dokumente
43424
N-Isovaleryl-glycin
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
N-(3-Methyl-1-oxobutyl)-glycin, N-(3-Methylbutanoyl)-glycin, [(3-Methylbutanoyl)-amino]-essigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
N-Isovaleryl-glycin, ≥97.0% (GC)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
powder or crystals
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
87-90 °C
Format
neat
InChI
1S/C7H13NO3/c1-5(2)3-6(9)8-4-7(10)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChIKey
ZRQXMKMBBMNNQC-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?