Merck
417-GS
Sigma-Aldrich
Human Osteoblast Growth Supplement (50 ml)
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
NACRES:
NA.71
Form
liquid
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
1 yr
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Qualität
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Angaben zur Herstellung
contained in protocol
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)