Wichtige Dokumente
M7634
Mangan(II)-Sulfat Monohydrat
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
powder
pH-Wert
3-3.5 (20 °C, 50 g/L)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChIKey
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Dr. Schmuch, Dr. Siozios, Professor Dr. Winter, and Dr. Placke review the challenges and opportunities of nickelrich layered oxide cathode materials. They discuss production processes for the layered oxide cathode materials as well as their chemistry and morphology.