Merck
1.05941
Supelco
Manganese(II) sulfate monohydrate
spray-dried for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Manganese(II) sulfate monohydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
MnO4S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.00 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
232-089-9
NACRES:
NA.21
Assay:
98.0-101.0% (MnSO4.H2O basis, complexometric)
99.0-101.0% (calc. on the ignited basis, complexometric)
Qualität:
ACS reagent
Form:
solid
Löslichkeit:
762 g/L
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
98.0-101.0% (MnSO4.H2O basis, complexometric)
99.0-101.0% (calc. on the ignited basis, complexometric)
Form
solid
Wirksamkeit
2150 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
Verlust
10.0-12.0% loss on ignition, 500 °C
pH-Wert
3.0-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>449 °C (anhydrous substance)
Löslichkeit
762 g/L
Dichte
2.95 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1000‑1200 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Mn+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChIKey
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Verlinkung
Replaces: MX0210; MX0210-30
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch, MnSO₄·H₂O): 98.0 - 101.0 %
Gehalt (komplexometrisch, ber. auf geglühte Substanz): 99.0 - 101.0 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0.01 %
Chlorid (Cl): ≤ 0.001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0.001 %
K (Kalium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Natrium): ≤ 0.005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.0005 %
Pb (Blei): ≤ 0.001 %
Zn (Zink): ≤ 0.005 %
Kaliumpermanganat reduzierende Anteile: entspricht
Glühverlust (500 °C): 10.0 - 12.0 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable