Wichtige Dokumente
1.05999
Parteck® Mn SD
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP, FCC
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Mangan(II)-sulfat-Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
fine powder
Wirksamkeit
2150 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
3.0-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>449 °C (anhydrous substance)
Dichte
2.95 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Mn+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChIKey
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden können. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable