Wichtige Dokumente
D251
Decahydronaphthalin, Mischung aus cis + trans
reagent grade, 98%
Synonym(e):
Decalin™
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.76 (vs air)
Dampfdruck
42 mmHg ( 92 °C)
741 mmHg ( 188 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
482 °F
Expl.-Gr.
0.7-4.9 %, 100 °F
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
189-191 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−125 °C (lit.)
Dichte
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
InChIKey
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Distannoxane-catalyzed synthesis of aliphatic polyesters via polycondensation.
- Intramolecular carbonyl-ene cyclocondensation of oxygenated o-phenylallylbenzaldehydes to synthesize substituted naphthalenes.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?