1.88011
Titrant 2
1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O, titrant for Karl Fischer titration with two component reagents, Aquastar®
Synonym(e):
Titrierlösung 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Titrant 2, titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O Aquastar®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Aquastar®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: volumetric
Konzentration
2 mg/mL
Methode(n)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Übergangstemp.
flash point <21 °C
Dichte
0.82 g/cm3 at 20 °C
Format
two component solution
Lagertemp.
15-25°C
Verwandte Kategorien
Verpackung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
69.8 °F
Flammpunkt (°C)
< 21 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Summary application report for analysis of moisture in Polyurethane glues
Summary application report for analysis of moisture in Sugar
Summary application report for analysis of moisture in Mannitol, D-Sorbitol, Dulcitol
Summary application report for analysis of moisture in Engine oil (with additives)