1.09259
Wasserstandard 5 mg/ml
(1 ml contains 5 mg H₂O) Aquastar®
Synonym(e):
TM=[„AQUASTAR“] Wasserstandard 5 mg/ml
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
2.04 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Aquastar®
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
300 °C
Expl.-Gr.
1.6-8.0 % (v/v) 1-Pentanol()
Verpackung
glass bottle of 250 mL
pkg of
Methode(n)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
bp
138 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-78 °C
Übergangstemp.
flash point 49 °C
Dichte
0.82 g/cm3 at 20 °C
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Reagenz
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
120.2 °F
Flammpunkt (°C)
49 °C