Wichtige Dokumente
675326
Aktivkohle
DARCO® KB-G
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
DARCO® KB-G
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Verunreinigungen
≤15.0% moisture content
Partikelgröße
>45 μm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
Anionenspuren
phosphate (PO43-): ≤3.5%
Kationenspuren
Ca: ≤200 ppm
Fe: ≤150 ppm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?