Merck
650579
Sigma-Aldrich
Toluol
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.14
Beilstein:
635760
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
eCl@ss:
39011102
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.06
bp:
110-111 °C (lit.)
110.6 °C
Qualität
HPLC Plus
for residue analysis
Agentur
suitable for EPA 1613
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Dampfdruck
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
997 °F
Expl.-Gr.
7 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.02% water
Abdampfrückstand
≤0.0001%
Halogenhaltiger Rückstand
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Brechungsindex
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
110.6 °C
mp (Schmelzpunkt)
-93 °C (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-Absorption
λ: 284 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.10
λ: 325 nm Amax: 0.02
λ: 350 nm Amax: 0.005
λ: 400 nm Amax: 0.005
Eignung
suitable for residue analysis
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Für die HPLC, Spektralphotometrie, Umweltanalytik
Verpackung
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Sonstige Hinweise
Analyse des Petizidrückstands (als Heptachlorepoxid) <10 ng/l
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4.4 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analysis of Malondialdehyde, Chlorophyll Proline, Soluble Sugar, and Glutathione Content in Arabidopsis seedling.
Zhang Z and Huang R.
Bio-protocol, 3(14) (2013)
V Melissinaki et al.
Biofabrication, 3(4), 045005-045005 (2011-09-21)
This study reports on the production of high-resolution 3D structures of polylactide-based materials via multi-photon polymerization and explores their use as neural tissue engineering scaffolds. To achieve this, a liquid polylactide resin was synthesized in house and rendered photocurable via
A Pseudomonas thrives in high concentrations of toluene.
Inoue A and Horikoshi K.
Nature, 338, 264-266 (1989)
Structural study on syndiotactic polystyrene: 2. Crystal structure of molecular compound with toluene.
Chatani Y, et al.
Polymer, 34(8), 1620-1620 (1993)
Sheng-Suan Cai et al.
Journal of chromatography. A, 1173(1-2), 88-97 (2007-10-30)
In this work, we evaluate the performance of liquid chromatography-atmospheric pressure photoionization-mass spectrometry (LC-APPI-MS) for non-aqueous reversed phase analysis of six triacylglycerol model compounds using six binary mobile phases including MeOH/iPrOH, MeOH/CHCl(3), MeOH/CH(2)Cl(2), CH(3)CN/iPrOH, CH(3)CN/CHCl(3), and CH(3)CN/CH(2)Cl(2). All mobile phases