Wichtige Dokumente
60818
Cobalt(II)-chlorid
purum p.a., anhydrous, ≥98.0% (KT)
Synonym(e):
Cobaltdichlorid, Cobaltmuriat, Dichlorcobalt
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
40 mmHg ( 0 °C)
Qualität
purum p.a.
Assay
≥98.0% (KT)
Form
powder
Verunreinigungen
≤2% water
mp (Schmelzpunkt)
724 °C (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Acylation of various alcohols (primary and secondary).
- Acylation of various hydroxyl compounds (high selectivity).
- Regioselective ring-opening reaction of oxiranes.
- Coupling reactions of anhydrides or acid chlorides with thiols.
- Protection of aldehydes, via chemoselective dithioacetalization reaction.
- Solvent-free synthesis of β-enaminones and β-enamino esters.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?