Wichtige Dokumente
769495
Cobalt(II)-Chlorid Hexahydrat
≥97%
Synonym(e):
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Dampfdruck
40 mmHg ( 0 °C)
Assay
≥97%
97.0-102.0% (KT)
Form
solid
Anionenspuren
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.007%
Kationenspuren
Fe: ≤0.005%
Ni: ≤0.15%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.05%
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChIKey
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
- An additive to the electron transport layer (ETL) in perovskite solar cells to improve their performance, particularly by reducing energy losses and increasing the open-circuit voltage.
- A cobalt source for doping ZnO nanostructures. The incorporation of cobalt ions into the ZnO matrix is crucial for modifying its electronic and optical properties.
- A precursor to modify cobalt metal-organic framework (Co-MOF) derived carbon microspheres for application as anode materials in lithium-ion batteries.
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
769495-25G | |
769495-100G | 4061833315019 |