537705
5-Methyl-2-hexanon
99%
Synonym(e):
MIAK, Isobutylaceton, Isopentyl-methylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.94 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
4.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
797 °F
Expl.-Gr.
1.35-8.2 %, 93 °F
Verunreinigungen
≤0.05% (water)
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-74 °C
Löslichkeit
water: soluble 5.4 g/L at 25 °C
Dichte
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup