Wichtige Dokumente
37771
Aktivkohle-Norit®
Norit® GAC 1240W, from coal, steam activated, granular
Synonym(e):
Charcoal activated Norit®
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
granular
Qualität
steam activated
Hersteller/Markenname
Norit® GAC 1240W
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Durchmesser
~1 mm
Glührückstand
≤12%
Verlust
≤5.0% loss on drying
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?