Merck
242276
Sigma-Aldrich
Aktivkohle
greener alternative
DARCO®, −100 mesh particle size, powder
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
12.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
11101522
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
SB.52
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
powder
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
DARCO®
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Verunreinigungen
>15 g Methylene Blue adsorption (per 100 g (minimum))
<0.50% Water solubles
<12% Moisture
<200 ppm Acid soluble iron
Partikelgröße
−100 mesh
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Aktivkohle (DARCO®, -100 Mesh Partikelgröße, Pulver) kann in Gaslagersystemen zur Adsorption von CO2 verwendet werden. Sie kann zur Bildung eines Verbundstoffs mit MIL-101 verwendet werden, das als metallorganisches Rahmenmaterial (MOF) zur potenziellen Verwendung in der Gastrennung und in Sensoren zum Einsatz kommt.
Rechtliche Hinweise
DARCO is a registered trademark of Cabot Norit Americas, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Supported nanometric platinum-nickel catalysts for solvent-free hydrogenation of tetralin.
Huang Y, et al.
Catalysis Communications, 69, 55-58 (2015)
Synthesis and Characterization of MIL-101 incorporated with Darco type Activated Charcoal
Panchariya DK, et al.
Materials Today, 4(2), 388-394 (2017)
Practical Alternative Synthesis of 1-(8-Fluoro-naphthalen-1-yl) piperazine.
Zhu Z, et al.
Organic Process Research & Development, 11(5), 907-909 (2007)
Keywan Mortezaee et al.
Canadian journal of physiology and pharmacology, 1-12 (2015-11-18)
Melatonin is known for being beneficial in targeting liver diseases. This study aimed to investigate whether melatonin post-treatment is capable of rat carbon tetrachloride (CCl
Activated carbon for gas separation and storage
Sircar S, et al.
Carbon, 34(1), 1-12 (1996)