Merck
360538
Sigma-Aldrich
tert-Butanol
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
2-Methyl-2-propanol, tert-Butylalkohol, Trimethylcarbinol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
Beilstein:
906698
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191601
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
83 °C (lit.)
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Assay
≥99.0%
Form
solid or liquid
Selbstzündungstemp.
896 °F
Expl.-Gr.
8 %
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
≤0.001 meq/g Titr. acid
≤0.01% formaldehyde
≤0.1% water
Abdampfrückstand
≤0.003%
Farbe
APHA: ≤20
Brechungsindex
n20/D 1.387 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
83 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
23-26 °C (lit.)
Dichte
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChIKey
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
tert-Butanol-Lösungsmittel in ACS-Qualität erfüllt oder übertrifft die hohen Qualitätsstandard der American Chemical Society (ACS). Es ist für die meisten Forschungsanwendungen ideal und liefert reproduzierbare, publizierbare Ergebnisse.
Es wird für folgende Anwendungen eingesetzt:     
  • Chemische Routine-Synthese      
  • Trocknung und Aufreinigung      
  • Reinigung kritischer Laborgeräte
Anwendung
tert-Butanol kann als Lösungsmittel bei der Oxidation von 5-Hydroxymethylfurfural zu 2,5-Furandicarbonsäure mit Cu-MnO2 als Katalysator und tert-Butylhydroperoxid (TBHP) al Oxidationsmittel eingesetzt werden. Eine Mischung von tert-Butanol und Methanol als Lösungsmittelsystem wird für die Synthese von Glyceryldioleaten (GDO) durch eine lipasekatalysierte Veresterung von Glycerin mit Ölsäure verwendet.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
15 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Lijun Wang et al.
Bone research, 9(1), 6-6 (2021-01-28)
The maturation and function of osteoblasts (OBs) rely heavily on the reversible phosphorylation of signaling proteins. To date, most of the work in OBs has focused on phosphorylation by tyrosyl kinases, but little has been revealed about dephosphorylation by protein
Matteo Bolomini-Vittori et al.
Scientific reports, 9(1), 3556-3556 (2019-03-07)
Local membrane phospholipid enrichment serves as docking platform for signaling proteins involved in many processes including cell adhesion and migration. Tissue-resident dendritic cells (DCs) assemble actomyosin-based structures called podosomes, which mediate adhesion and degradation of extracellular matrix for migration and
Arnau Bassegoda et al.
Applied microbiology and biotechnology, 97(19), 8559-8568 (2013-01-22)
Rhodococci are highly adaptable bacteria, capable to degrade or transform a large number of organic compounds, including recalcitrant or toxic products. However, little information is available on the lipases of the genus Rhodococcus, except for LipR, the first lipase isolated
Ee Ling Yong et al.
Water research, 46(6), 1990-1998 (2012-02-14)
Ozonation is widely employed in water treatment to purify water. The R(ct) concept, which is defined as the ratio of OH exposure to ozone exposure, has been commonly used to quantify the OH concentration generating from ozone decomposition and model
Jaime Salazar et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 81(1), 82-90 (2012-01-12)
Nanosizing is a non-specific approach to improve the oral bioavailability of poorly soluble drugs. The decreased particle size of these compounds results in an increase in surface area. The outcome is an increased rate of dissolution, which can lead to