B85927
tert-Butanol
TEBOL® 99, ≥99.3%
Synonym(e):
2-Methyl-2-propanol, tert-Butylalkohol, Trimethylcarbinol
About This Item
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Assay
≥99.3%
Form
solid or liquid
Selbstzündungstemp.
896 °F
Expl.-Gr.
8 %
Hersteller/Markenname
TEBOL® 99
Verunreinigungen
≤0.15% (water)
Brechungsindex
n20/D 1.387 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
83 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
23-26 °C (lit.)
Dichte
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChIKey
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- A cosolvent with water (tert-Butanol/Water binary system) in the production of poly-ε-caprolactone (PCL) nanoparticles.
- A solvent in the synthesis of ZnO nanoparticles (Zinc oxide nanoparticles) from zinc acetylacetonate hydrate.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
15 °C - closed cup