Wichtige Dokumente
34863
2-Propanol
99.9%, suitable for HPLC
Synonym(e):
Isopropanol, sec-Propylalkohol, IPA, Isopropylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
2-Propanol, suitable for HPLC, 99.9%
Qualität
HPLC grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Assay
99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
750 °F
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as C2H5COOH)
≤0.05% water (Karl Fischer)
Farbe
APHA: ≤10
Durchlässigkeit
210 nm, ≥20%
220 nm, ≥50%
230 nm, ≥75%
260 nm, ≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
pH-Wert
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-Absorption
λ: 205 nm Amax: ≤1.0
λ: 210 nm Amax: ≤0.70
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Tabelle zur Mischbarkeit/Unmischbarkeit von 2-Propanol
- Die Artikelnummer 34863-4X2.5L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34863-2.5L, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
- Die Artikelnummer 34863-6X1L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34863-1L, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?