Merck
190764
Sigma-Aldrich
2-Propanol
≥99.5%, ACS reagent, suitable for RNA extraction
Synonym(e):
Isopropanol, sec-Propylalkohol, IPA, Isopropylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein:
635639
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
82 °C (lit.)
Produktbezeichnung
2-Propanol, ACS reagent, ≥99.5%
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
750 °F
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Methode(n)
RNA extraction: suitable
Verunreinigungen
≤0.0001 meq/g Titr. acid or base
≤0.002% carbonyl compounds (as propionaldehyde or acetone)
≤0.2% water
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
pH-Wert
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: passes test
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Propanol, auch bekannt als Isopropanol oder Isopropylalkohol, ist ein sekundärer Alkohol, eine farblose Flüssigkeit, die verbreitet als Lösungsmittel und Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet wird. Es ist in Lösungsmitteln wie Wasser, Ethanol, Ether, Ethylacetat, THF und Chloroform mischbar.
Anwendung
Isopropanol kann aufgrund seiner Eigenschaften in vielen Anwendungen verwendet werden.
  • Lösungsmittel bei der organischen Synthese
  • Chemisches Zwischenprodukt
  • Desinfektionsmittel
  • Antibakterium
  • Konservierungsmittel für Proben
Leistungsmerkmale und Vorteile
ACS-Lösungsmittel erfüllen oder übertreffen die hohen Standards der American Chemical Society (ACS) mit Prüfspezifikationen, die speziell für jede Verbindung sind. Gemäß der American Chemical Society gibt die ACS-Reagensqualität an, dass es ein Stoff mit ausreichender Reinheit ist, um in den meisten chemischen Analysen oder Reaktionen eingesetzt zu werden.
Verpackung
Haftungsausschluss
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
greener alternative product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Felix Moltzahn et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (54)(54), doi:10-doi:10 (2011-08-19)
The broad involvement of miRNAs in critical processes underlying development, tissue homoeostasis and disease has led to a surging interest among the research and pharmaceutical communities. To study miRNAs, it is essential that the quantification of microRNA levels is accurate
Michelle T Paulsen et al.
Methods (San Diego, Calif.), 67(1), 45-54 (2013-08-27)
Gene expression studies commonly examine total cellular RNA, which only provides information about its steady-state pool of RNA. It remains unclear whether differences in the steady-state reflects variable rates of transcription or RNA degradation. To specifically monitor RNA synthesis and
A study of anatase-supported Mn oxide as catalysts for 2-propanol oxidation.
Gallardo-Amores JM, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 22(4), 249-259 (1999)
Highly efficient synthesis of cyclic ureas from CO2 and diamines by a pure CeO2 catalyst using a 2-propanol solvent.
Tamura M, et al.
Green Chemistry, 15(6), 1567-1577 (2013)
Formation and characteristics of Cu colloids from CuO powder by laser irradiation in 2-propanol.
Yeh MS, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 103(33), 6851-6857 (1999)