Wichtige Dokumente
345547
Chlorwasserstoff -Lösung
4.0 M in dioxane
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
3.80-4.40 M (by NaOH, titration)
4.0 M in dioxane
Dichte
1.05 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Als Reagens für die Entschützung der N-Boc-Schutzgruppe verschiedener heterocyclischer Derivate.
- Als Reagens für die Entschützung von Polymer-Schutzgruppen, zum Beispiel Entschützung von Benzylether-geschütztem Polymer.
- Als Polymerisationsinitiator in Kombination mit ZnCl2 bei der Synthese von formyl-terminiertem Poly(Ethylvinylether) aus Ethylvinylether (EVE).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
62.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
17 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?