Wichtige Dokumente
304174
Chlorwasserstoff -Lösung
1.0 M in acetic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in acetic acid
950-1100 mmol/L (silver nitrate titration)
Dichte
1.092 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F
Flammpunkt (°C)
40 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)