Merck
319996
Sigma-Aldrich
Chlorbenzol
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.56
Beilstein:
605632
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.04
Qualität:
ACS reagent
Assay:
≥99.5%
bp:
132 °C (lit.)
Dampfdruck:
11.8 mmHg ( 25 °C)
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.86 (vs air)
Dampfdruck
11.8 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1178 °F
Expl.-Gr.
7.1 %
Verunreinigungen
≤0.004 meq/g Titr. acid
Abdampfrückstand
≤0.02%
Farbe
APHA: ≤30
Brechungsindex
n20/D 1.524 (lit.)
pH-Wert
7
bp
132 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
80.6 °F
Flammpunkt (°C)
27 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Efficient recyclable organic solar cells on cellulose nanocrystal substrates with a conducting polymer top electrode deposited by film-transfer lamination.
Zhou Y, et al.
Organic Electronics, 15(3), 661-666 (2014)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 302-302 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 74-74 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 6-6 (1994)
Catalysts based on pillared clays for the oxidation of chlorobenzene.
Aznarez A, et al.
Catalysis Today, 246, 15-27 (2015)