Wichtige Dokumente
310646
Bismut(III)-subnitrat
98%
Synonym(e):
Bismut(III)-nitrat basisch, Bismuth(III)oxynitrat, Bismutylnitrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
98%
Form
powder or crystals
SMILES String
O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
InChIKey
OAVDTZZNYFIIGB-UHFFFAOYSA-E
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?