Merck
239208
Sigma-Aldrich
Cadmiumchlorid Hemi(pentahydrat)
ACS reagent, 79.5-81.0%
About This Item
Lineare Formel:
CdCl2·21/2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.24
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
6.3 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 656 °C)
Assay
79.5-81.0%
Form
powder or chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cadmium
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
Anionenspuren
NO3- and NO2-: ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.02%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.05%
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cd]Cl.Cl[Cd]Cl
InChI
1S/2Cd.4ClH.5H2O/h;;4*1H;5*1H2/q2*+2;;;;;;;;;/p-4
InChIKey
DZVRGWYMCGLNKJ-UHFFFAOYSA-J
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jose M Alvarez-Suarez et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 48(8-9), 2490-2499 (2010-06-19)
Several monofloral Cuban honeys were analyzed to determine their total phenolic, flavonoid, ascorbic acid, amino acid, protein and carotenoid contents as well as their radical-scavenging activity and antimicrobial capacities. The total phenolic, flavonoid and carotenoid contents varied considerably, and the
Sulivan Jouanneau et al.
Environmental science & technology, 46(21), 11979-11987 (2012-09-20)
In this study, we compared two bacterial biosensors designed for the environmental monitoring of metals: Lumisens III and Lumisens IV. These two biosensors are based on the same bacterial sensors (inducible or constitutive bacterial strains) but with a different conservation