Wichtige Dokumente
223492
Kaliumsulfat
ACS reagent, ≥99.0%, powder
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Agentur
suitable for EPA 300
Assay
≥99.0%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
pH-Wert
5.5-5.8 (25 °C, 5%)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES String
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?