Merck
222321
Sigma-Aldrich
Natriumcarbonat
ACS reagent, anhydrous, ≥99.5%, powder or granules
Synonym(e):
Calcinierte Soda, Kohlensäure Dinatriumsalz, Waschsoda
About This Item
Lineare Formel:
Na2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.99
Beilstein:
4154566
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
anhydrous
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for SM 4500 - NH3
Assay
≥99.5%
Form
powder or granules
Verunreinigungen
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
Verlust
≤1.0% loss on heating, 285 °C
pH-Wert
12 (25 °C, 106 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
851 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Ca: ≤0.03%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES String
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Natriumcarbonat (Natron) ist ein weißes Salz. Es kann durch die Elektrolyse von geschmolzenem Natriumhydroxid oder Natriumchlorid synthetisiert werden.
Natriumcarbonat ist ein wasserlösliches anorganisches Salz, das häufig als schwache Base eingesetzt wird. Seine wässrige Lösung ist zur Aufnahme von Kohlenstoffdioxid fähig. Es katalysiert auch die Umwandlung von Klärschlamm in flüssige Brennstoffe.
Anwendung
Natriumcarbonat kann als Reduktionsmittel zur Herstellung von Graphenplatten mit guter Elektrokapazität aus Graphenoxiddispersion eingesetzt werden.
Es kann auch in Verfahren für die Synthese folgender Komponenten verwendet werden:
  • Biarylen durch eine Palladium-katalysierte Kreuzkupplungsreaktion von Phenylboronsäure mit Haloarenen.
  • Chalkonen und Azachalkonen durch Aldolkondensation von Aldehyden mit Ketonen in einem wässrigen Medium.
  • Enynen durch eine Kupfer-katalysierte Allylierung von funktionalisierten Alkynen.
Natriumcarbonat kann in folgenden Studien verwendet werden:
  • Zur Bestimmung des Gesamtpolyphenol-Index von Weinprodukten aus Trauben durch die Methode nach Folin-Ciocalteu.
  • Zur Zusammenstellung des Beschichtungspuffers für den ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay).
  • Zur Herstellung der Antikörperbeschichtung für die Verwendung im IGF-I-Kinase-Rezeptor-Aktivierungsassay (KIRA).
Biochem./physiol. Wirkung
Pufferbestandteil, kann zur Entfernung peripherer Membranproteine eingesetzt werden.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Liquid fuel production from sewage sludge by catalytic conversion using sodium carbonate.
Yokoyama S-Y, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 66(8), 1150-1155 (1987)
A green and efficient method to produce graphene for electrochemical capacitors from graphene oxide using sodium carbonate as a reducing agent.
Jin Y, et al.
Applied Surface Science, 268, 541-546 (2013)
Efficient and clean aldol condensation catalyzed by sodium carbonate in water.
Zhang Z, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 32(10), 966-967 (2003)
Absorption of carbon dioxide into aqueous sodium hydroxide and sodium carbonate-bicarbonate solutions.
Hikita H, et al.
Chemical Engineering Journal, 11(2), 131-141 (1976)
Copper catalyzed regioselective coupling of allylic halides and alkynes promoted by weak inorganic bases.
Bieber LW and da Silva MF
Tetrahedron Letters, 48(40) , 7088-7090 (2007)