Wichtige Dokumente
12619
Kaliumdisulfid
puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, NF, FCC, E224, 95.0-101.0% (iodometric), powder, 51.8-57.6% sulfur dioxide
Synonym(e):
Kaliummetabisulfit, Kaliumpyrosulfit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss.
meets analytical specification of Ph.Eur., BP, NF, FCC, E224
Assay
95.0-101.0% (iodometric)
Form
powder
Verunreinigungen
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, in accordance
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.08% thiosulfate (S2O3)
51.8-57.6% sulfur dioxide
pH-Wert
3.5-4.5 (20 °C, 5%)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤2 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Se: ≤5 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
Eignung
in accordance for appearance of solution
SMILES String
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChIKey
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?