Wichtige Dokumente
108006
Benzylalkohol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Benzolmethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
817 °F
Expl.-Gr.
0.34-6.3 %
dilution
(for general lab use)
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−16-−13 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 33 g/L at 20 °C
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChIKey
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
101 °C - DIN 51758
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?