Z413526
Aldrich® three-way adapter
joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
3 way adapter, glass adapter, glass adapters
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Seitenarm ist im 75° Winkel vom Boden-Verbindung
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)