Y0002017
Rotigotin Unreinheit G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(6S)-6-[Bis[2-(thiophen-2-yl)-ethyl]-amino]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalin-1-ol, Dithienylethyl rotigotine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
rotigotine
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)