Wichtige Dokumente
Y0001984
Codein for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Codein
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
codeine
Hersteller/Markenname
EDQM
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc2C[C@@H]3C4C=C[C@H](O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C
InChI
1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,13-,17-,18-/m0/s1
InChIKey
OROGSEYTTFOCAN-DNJOTXNNSA-N
Angaben zum Gen
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)