Wichtige Dokumente
Y0001955
Paracetamol Unreinheit K
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Aminophenol, 4-Hydroxyanilin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
paracetamol, acetaminophen
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
185-189 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
InChIKey
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)