Merck
Y0001952
Lysophosphatidylcholin aus Sojabohnen
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
L-α-Lysophosphatidylcholin aus Sojabohnen, 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholin, L-α-Lysolecithin
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lysophosphatidylcholine
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Lysophosphatidylcholine from soya bean EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Lysophosphatidylcholin ist ein wichtiger Bestandteil von oxidierten Lipoproteinen mit niedriger Dichte und wird mit verschiedenen Entzündungsreaktionen in Verbindung gebracht, darunter Atherosklerose. Es wird verwendet, um Rückenmarksneuronen zu demyelinisieren und die Prozesse zu untersuchen, die einer Remyelinisierung zugrunde liegen. Es aktiviert Proteinkinase C, p38-MAP-Kinase, p42-MAP-Kinase und den Signalweg der c-Jun-N-terminalen Kinasen (JNK), und es stimuliert die Transkription von c-Jun.
Lysophosphatidylcholin ist ein wichtiger Bestandteil von oxidierten Lipoproteinen mit niedriger Dichte und wird mit verschiedenen Entzündungsreaktionen in Verbindung gebracht, darunter Atherosklerose. Es wird verwendet, um Rückenmarksneuronen zu demyelinisieren und die Prozesse zu untersuchen, die einer Remyelinisierung zugrunde liegen. Es aktiviert Proteinkinase C, p38-MAP-Kinase, p42-MAP-Kinase und den Signalweg der c-Jun-N-terminalen Kinasen (JNK), und es stimuliert die Transkription von c-Jun. Lysophosphatidylcholin sammelt sich während einer kardialen Ischämie an und kann durch Entkopplung der Gap-Junction-Kommunikation Arrhythmien auslösen und die ischämische Schädigung durch Steigerung der Na+-Aufnahme in Kardiomyozyten verstärken. Außerdem aktiviert es die TREK1-, TREK2- und TRAAK-K+-Kanäle.
Verpackung
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)