Wichtige Dokumente
L5254
1-Palmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholin
synthetic, ≥99%
Synonym(e):
3-sn-Lysophosphatidylcholin, 1-palmitoyl, L-γ-Palmitoyl-α-lysolecithin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥99%
Form
powder
Funktionelle Gruppe
phospholipid
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
InChIKey
ASWBNKHCZGQVJV-HSZRJFAPSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?