Wichtige Dokumente
Y0001936
(−)-Epigallocatechin-3-O-gallat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(−)-Epigallokatechingallat, (−)-cis-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol 3-gallat, (−)-cis-3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxy-Flavan-3-Gallat, EGCG
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
catechins
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](Oc2c1)c4cc(O)c(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,18,21,23-30H,7H2/t18-,21-/m1/s1
InChIKey
WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)