Wichtige Dokumente
Y0001919
Rupatadin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
8-Chlor-6,11-dihydro-11-[1-[(5-methyl-3-pyridinyl)-methyl]-4-piperidinyliden]-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
rupatadine
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Clc1cc2c(cc1)C(=C4CCN(CC4)Cc5cncc(c5)C)c3ncccc3CC2
InChI
1S/C26H26ClN3/c1-18-13-19(16-28-15-18)17-30-11-8-20(9-12-30)25-24-7-6-23(27)14-22(24)5-4-21-3-2-10-29-26(21)25/h2-3,6-7,10,13-16H,4-5,8-9,11-12,17H2,1H3
InChIKey
WUZYKBABMWJHDL-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)