Wichtige Dokumente
Y0001487
Butylmethacrylat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
4.91 (15 °C, vs air)
Dampfdruck
2 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
butylated methacrylate copolymer
Selbstzündungstemp.
562 °F
Expl.-Gr.
2-8 %
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
bp
162-165 °C (lit.)
Dichte
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
InChIKey
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
119.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)