Wichtige Dokumente
Y0001262
Flucytosin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Fluorcytosin, 4-Amino-5-fluor-2-hydroxy-pyrimidin, Flucytosin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
flucytosine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
298-300 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=NC(=O)NC=C1F
InChI
1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
InChIKey
XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)