Merck
PHR1809
Supelco
Tacrolimus
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
FK-506 Monohydrat, Tacrolimus
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H69NO12 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
822.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1642802
API-Familie
tacrolimus
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 150 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
O.CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)\C=C(/C)[C@H]2OC(=O)[C@@H]3CCCCN3C(=O)C(=O)[C@]4(O)O[C@H]([C@H](C[C@@H](C)C\C(C)=C\[C@@H](CC=C)C(=O)C[C@H](O)[C@H]2C)OC)[C@H](C[C@H]4C)OC
InChI
1S/C44H69NO12.H2O/c1-10-13-31-19-25(2)18-26(3)20-37(54-8)40-38(55-9)22-28(5)44(52,57-40)41(49)42(50)45-17-12-11-14-32(45)43(51)56-39(29(6)34(47)24-35(31)48)27(4)21-30-15-16-33(46)36(23-30)53-7;/h10,19,21,26,28-34,36-40,46-47,52H,1,11-18,20,22-24H2,2-9H3;1H2/b25-19+,27-21+;/t26-,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39+,40+,44+;/m0./s1
InChIKey
NWJQLQGQZSIBAF-MLAUYUEBSA-N
Angaben zum Gen
human ... FKBP1A(2280)
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses ZRM können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Pharmazeutische Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätssicherung stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar.
Tacrolimus gehört zu den Klasse-II-Substanzen des Klassifikationssystems für Biopharmazeutika (BCS). Es ist auch als FK-506 bekannt und wird aus Streptomyces tsukubaensis isoliert. Es wird aufgrund seiner immunsuppressiven Eigenschaften eingesetzt, um eine Abstoßung nach der Organtransplantation zu verhindern. Es ist ein 23-gliedriges Macrolidlacton und enthält Tricarbonyl- und l-Pipecolinsäure-Einheiten.
Anwendung
Dieser pharmazeutische Sekundärstandard kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Beurteilung eines biologischen Festphasenmikroextraktion-Tandem-Massenspektrometrie(SPME-MS/MS)-Verfahrens zum Bestimmen von vier Immunsuppressiva in humanem Vollblut
  • Hochleistungsflüssigkeitschromatografie(HPLC)-Analyse von Tacrolimus-Tablettenproben, die durch Gefriertrocknen hergestellt wurden
  • Entwicklung und Validierung einer Umkehrphase-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (RP-HPLC) zum Bestimmen von Tacrolimus in seinen Kapselformulierungen
  • Stabilitätsanalyse von Tacrolimus und gleichzeitige Bestimmung seiner wesentlichen Verunreinigungen durch Umkehrphase-Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie (RP-UHPLC)
Biochem./physiol. Wirkung
FK-506 ist ein starkes Immunsuppressivum, wirkt neuroprotektiv und neuroregenerativ und blockiert in vitro die Proliferation von T-Zellen. FK-506 unterbricht die Calcineurin-vermittelte Signalübertragung in T-Lymphozyten und interagiert mit dem FK-506-bindenden Protein 12 (FKBP12).
FK-506 ist ein starkes Immunsuppressivum; wirkt neuroprotektiv und neuroregenerativ und blockiert in vitro die Proliferation von T-Zellen.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die Primärstandards USP, EP und BP, wo diese verfügbar sind.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAC1117“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Dies ist lediglich ein beispielhaftes Zertifikat und könnte nicht zu der Charge gehören, die Sie erhalten.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)