Wichtige Dokumente
Y0001107
Medronsäure Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Triisopropylphosphit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdruck
<2 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
medronic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
bp
63-64 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3
InChIKey
SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)