Merck
Y0001100
Itraconazol für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Itraconazol, Oriconazol, R51211, Sporanox
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C35H38Cl2N8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
705.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
itraconazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OCC5COC(Cn6cncn6)(O5)c7ccc(Cl)cc7Cl)cc4
InChI
1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3
InChIKey
VHVPQPYKVGDNFY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Itraconazole for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Itraconazol hemmt Cytochrom-P-450-abhängige Enzyme, was zur Inhibition der Ergosterol-Synthese führt. Das geschieht durch Interaktion mit 14-α-Demethylase, einem Cytochrom-P-450-Enzym, das für die Umwandlung von Lanosterol in Ergosterol benötigt wird. Ergosterol ist ein entscheidender Bestandteil pilzlicher Zellmembranen. Deshalb führt seine Hemmung zu erhöhter Zelldurchlässigkeit, sodass Zellinhalte austreten können. Itraconazol kann auch die endogene Atmung hemmen, mit Membran-Phospholipiden interagieren, die Umwandlung von Hefen in Mycelformen hemmen, die Purin-Aufnahme hemmen und die Biosynthese von Triglyceriden und Phospholipiden beeinträchtigen.
Synthetisches Breitspektrum-Triazol-Antimykotikum. Wirkungsweise: Hemmt Cytochrom-P450-abhängige Enzyme einschließlich 14α-Demethylase. Die Inhibition führt dazu, dass die Biosynthese von Ergosterol verhindert wird, einem kritischen Bestandteil der Zellwand von Pilzen.
Verpackung
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gabriele Sass et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 101(2), 383-391 (2019-06-21)
Trypanosoma cruzi is the etiologic agent of Chagas disease (CD), which can result in severe cardiomyopathy. Trypanosoma cruzi is endemic to the Americas, and of particular importance in Latin America. In the United States and other non-endemic countries, rising case
Takashi Ishiguro et al.
Nihon Kokyuki Gakkai zasshi = the journal of the Japanese Respiratory Society, 47(4), 296-303 (2009-05-22)
We report the case of a 75-year-old woman with mucoid impaction of the bronchi (MIB) due to Schizophyllum commune who improved with itraconazole (ITCZ) administration and relapsed after discontinuation of the drug. She improved again after readministration of ITCZ, and
Ming Yao et al.
Biomedical chromatography : BMC, 23(7), 677-691 (2009-03-25)
Itraconazole represents an important therapeutic option for the treatment of fungal infections. Itraconazole undergoes rapid metabolism to form hydroxyitraconazole, which also contributes to the anti-fungal activity exhibited by the parent compound. Since both itraconazole and hydroxyitraconazole are effective inhibitors of
Jodi Lestner et al.
Expert opinion on drug metabolism & toxicology, 9(7), 911-926 (2013-05-07)
Fungal infections are a major source of global morbidity and mortality. Itraconazole is a triazole antifungal agent that is widely used for the prevention and treatment of fungal infection. While newer antifungal agents are now available, itraconazole is an orally
Izumi Kikuchi et al.
European journal of dermatology : EJD, 16(1), 42-47 (2006-01-27)
Potassium iodide, itraconazole (ITCZ), and terbinafine are widely known as oral antifungal agents for the treatment of sporotrichosis. Although potassium iodide has been used as the antifungal agent of first choice in Japan due to its high efficacy, its use